Få mere at vide
Di-tert-butyltin dichlorid, TRC
Artikelnummer. 30361493
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30361493 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30361493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD194290250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyltin Dichloride
CAS 19429-30-2
Molekylær formel C8H18Cl2Sn
Mængde 250 mg
Synonym Dichlorobis(1,1-dimethylethyl)stannane, Di-tert-butyldichlorostannane, Di-tert-butyldichlorotin, Dichlorodi-tert-butylstannane
InChI formel InChI=1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMIL CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C
IUPAC navn Ditert-butyl(dichlor)stannane
Molekylvægt (g/mol) 303.84
Formel vægt 303.9808