Få mere at vide
Di-tert-butyltindichlorid, 98%
Artikelnummer. 11324567
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324567 0.5 g 0.5g
11314567 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039619.02
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19429-30-2 | C8H18Cl2Sn | 303,842 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19429-30-2
Molekylær formel C8H18Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 303.842
MDL nummer MFCD00009854
InChI nøgle PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
PubChem CID 88053
IUPAC navn ditert-butyl(dichlor)stannan
SMIL CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyltin dichloride
Smeltepunkt 42 °C til 43 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 66 °C (3 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Acrid
Lineær formel [(CH3)3C]2SnCl2
Mængde 0.5 g
FN nummer UN2928
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 303.83
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk