Få mere at vide
Di-tert-butyltin dichloride, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10227330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10227330 1g; Glass bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10227330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 316740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyltin dichloride
CAS 19429-30-2
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Farve White
Elementær analyse 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H18Cl2Sn
Lineær formel [(CH3)3C]2SnCl2
MDL nummer MFCD00009854
Mængde 1 g
Synonym di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
InChI nøgle PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
SMIL CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
IUPAC navn ditert-butyl(dichloro)stannane
Molekylvægt (g/mol) 303.842
PubChem CID 88053
Formel vægt 303.83
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals