Få mere at vide
Di-tert-butylphosphine, 0.5M (10 wt.%) solution in hexanes
Artikelnummer. 10391903 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391903 10 mL Glass bottle 10ml
10301913 50 mL Glass bottle 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391903 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 383020100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 819-19-2 | C8H19P | 146.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butylphosphine
CAS 819-19-2, 110-54-3
Farve Colorless
Tæthed 0.6850g/mL
Flammepunkt −22°C
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H19P
Lineær formel [(CH3)3C]2PH
MDL nummer MFCD00134241
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 0.685
Synonym di-tert-butyl-phosphane, di-tert-butylphosphine, di-t-butylphosphine, phosphine, bis 1,1-dimethylethyl, phosphine, di-tert-butyl, di-tert-butylphosphane, bis tert-butyl phosphine, hp t-bu 2, tbu2ph, di-tert-butylphoshine
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI nøgle CRHWEIDCXNDTMO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)PC(C)(C)C
IUPAC navn ditert-butylphosphane
Molekylvægt (g/mol) 146.21
PubChem CID 136643
Formel vægt 146.21
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.