Få mere at vide
Di-tert-butyldichlorosilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-tert-butyldichlorosilane |
| CAS | 18395-90-9 |
| Molekylær formel | C8 H18 Cl2 Si |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | ditert-butyl(dichloro)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.22 |
| Formel vægt | 212.055 |