Få mere at vide
Di-tert-butylchlorophosphine, 96%
Artikelnummer. 10617684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617684 100 mL Glasflaske 100ml
10093870 5 mL Glasflaske 5ml
10086383 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10617684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320901000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13716-10-4
Molekylær formel C8H18ClP
Molekylvægt (g/mol) 180.66
MDL nummer MFCD00008815
InChI nøgle MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
PubChem CID 139566
IUPAC navn ditert-butyl(chlor)phosphan
SMIL CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butylchlorophosphine
Smeltepunkt 2.0°C to 3.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 61°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3C]2PCl
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.95
Formel vægt 180.66
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske