Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-tert-butylchlorophosphine |
| Smeltepunkt | 2.0°C to 3.0°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9500g/mL |
| Kogepunkt | 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 61°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [(CH3)3C]2PCl |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Di-tert-butylchlorophosphine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Di-tert-butylchlorophosphine