Få mere at vide
Di-tert-butylchlorophosfin, 96%
Artikelnummer. 11335349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335349 25 g 25g
11315349 1 g 1g
11325349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20998.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180,656 g/mol
Di-tert-butylchlorphosphin er forbundet med palladium(II)acetat og anvendes i Suzuki-Miyaura krydskoblinger af arylboronsyrer med arylbromider og chlorider. Det tjener som en ligand og anvendes til fremstilling af mono- og bidentate phosphinligander i metalkomplekser til katalytiske chirale asymmetriske hydrogeneringer. Yderligere bruges det i asymmetriske og overgangsmetalkoblingsreaktioner. Ud over dette spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af andre phosphiner i katalytiske polymerisationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-tert-butylchlorphosphin er forbundet med palladium(II)acetat og anvendes i Suzuki-Miyaura krydskoblinger af arylboronsyrer med arylbromider og chlorider. Det tjener som en ligand og anvendes til fremstilling af mono- og bidentate phosphinligander i metalkomplekser til katalytiske chirale asymmetriske hydrogeneringer. Yderligere bruges det i asymmetriske og overgangsmetalkoblingsreaktioner. Ud over dette spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af andre phosphiner i katalytiske polymerisationsreaktioner.
Opløselighed Blandbar med terahydrofuran
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13716-10-4
Molekylær formel C8H18ClP
Molekylvægt (g/mol) 180.656
MDL nummer MFCD00008815
InChI nøgle MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
PubChem CID 139566
IUPAC navn ditert-butyl(chlor)phosphan
SMIL CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butylchlorophosphine
Tæthed 0.951
Kogepunkt 47 °C til 49 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 62 °C (144 °F)
Lugt Acrid
Lineær formel [(CH3)3C]2PCl
Brydningsindeks 1.484
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Blandet med terahydrofuran.
Formel vægt 180.66
Procent renhed 96%