Få mere at vide
Di-tert-butylchlorphosphin, 96%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10794945 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10794945 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427280500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butylchlorophosphine
CAS 13716-10-4
Smeltepunkt 2,0 °C til 3,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 69,0 °C til 70,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 61 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C8H18ClP
Lineær formel [(CH3)3C]2PCl
MDL nummer MFCD00008815
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
InChI nøgle MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
IUPAC navn ditert-butyl(chlor)phosphan
Molekylvægt (g/mol) 180.66
PubChem CID 139566
Formel vægt 180.66
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske