Få mere at vide
Di-tert-butylfosfit, TRC
Artikelnummer. 30378522
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378522 10 g
30371905 5 g
30378038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42951510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13086-84-5
Molekylær formel C8H19O3P
Molekylvægt (g/mol) 194.21
Synonym Phosphonic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Phosphonic Acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl Phosphonate
IUPAC navn 2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxyphosphonoyloxy] propan
SMIL CC(C)(C)OP(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl Phosphite
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
Formel vægt 194.1072