Få mere at vide
Di-tert-butylfosfit, 96%
Artikelnummer. 13478658 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13478658 25 g Glasflaske 25g
13458658 1 g Glasflaske 1g
13468658 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13478658 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449390250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13086-84-5 | C8H18O3P | 193,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13086-84-5
Molekylær formel C8H18O3P
Molekylvægt (g/mol) 193.20
MDL nummer MFCD00014999,MFCD00014999
InChI nøgle GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 21959072
IUPAC navn ditert-butylphosphit
SMIL CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl phosphite
Tæthed 0.9950g/mL
Kogepunkt 66 °C til 68 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt 163 °C
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3CO]2P(O)H
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.995
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 193.2
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl phosphite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.