Få mere at vide
Di-tert-butylfosfit, 95%
Beskrivelse
Di-tert-butylphosphit bruges som opløsningsmiddel, som antioxidant og som mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Di-tert-butyl phosphite |
| Tæthed | 0.995 g/mL |
| Kogepunkt | 66 °C til 68 °C (0,5 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.42 |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i organiske opløsningsmidler |
| Formel vægt | 194.21 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Væske |