Få mere at vide
Di-tert-butylperoxid, TRC
Artikelnummer. 30375918
Skift visning
Mængde:
1 mL
2 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375918 10 mL
30381764 2 mL
30374912 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30375918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49529310ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-05-4
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
IUPAC navn 2-tert-butylperoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl Peroxide
Mængde 10 mL
InChI formel InChI=1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Formel vægt 146.1307