Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-tert-butyl peroxide |
| Smeltepunkt | -30°C |
| Tæthed | 0.8000g/mL |
| Kogepunkt | 109°C to 110°C |
| Flammepunkt | 6°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (CH3)3COOC(CH3)3 |
| Brydningsindeks | 1.3880 to 1.39 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Di-tert-butyl peroxide
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Organisk peroxid Type E & F
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H242-Brandfare ved opvarmning.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.