Få mere at vide
Di-tert-butylperoxid, 99%
Artikelnummer. 10607963 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10607963 250 g Plastflaske 250g
10778152 5 g Plastflaske 5g
10367071 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10607963 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349932500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-05-4 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-05-4
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00008803
InChI nøgle LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl d
PubChem CID 8033
SMIL CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl peroxide
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 109°C to 110°C
Flammepunkt 6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)3COOC(CH3)3
Brydningsindeks 1.3880 to 1.39
Mængde 250 g
Merck Index 15, 3508
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
IUPAC navn 2-tert-butylperoxy-2-methylpropan
Viskositet 0.9 mPa.s (20°C)
Formel vægt 146.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl peroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Organisk peroxid Type E & F
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.