Få mere at vide
Di-tert-butylperoxid, 99%
Artikelnummer. 10367071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367071 100 g Plastflaske 100g
10778152 5 g Plastflaske 5g
10607963 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10367071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.81 DKK
    305.65 DKK / 100g
    Spare 33.16 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 110-05-4 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-05-4
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00008803
InChI nøgle LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl d
PubChem CID 8033
SMIL CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl peroxide
Smeltepunkt -30 °C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 109 °C til 110 °C
Flammepunkt 6 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0,1% maks. Tert-butylhydroperoxid (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)3COOC(CH3)3
Brydningsindeks 1,3880 til 1,39
Mængde 100 g
Merck Index 15, 3508
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
IUPAC navn 2-(tert-butylperoxy)-2-methylpropan
Viskositet 0,9 mPa (20 °C)
Formel vægt 146.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl peroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Organisk peroxid Type E & F
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.