Få mere at vide
Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidit, 95%
Artikelnummer. 10204734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10204734 5 g Glasflaske 5g
10172814 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10204734 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426890050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 137348-86-8 | C14H32NO2P | 277,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137348-86-8
Molekylær formel C14H32NO2P
Molekylvægt (g/mol) 277.39
MDL nummer MFCD00153506
InChI nøgle YGFLCNPXEPDANQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite, di-tert-butyl n,n-diisopropylphosphoramidite, di-t-butyl n,n-diisopropylphosphoramidite, di-tert-butoxy diisopropylamino phosphine, n-di-tert-butoxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis 1,1-dimethylethyl ester, bis tert-butoxy phosphino bis methylethyl amine, bis tert-butoxy phosphanyl diisopropylamine, acmc-1by13, di-tertbutyl diisopropyl-phosphoramidite
PubChem CID 853005
IUPAC navn N-[bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phosphanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl N, N-diisopropylphosphoramidite
Farve Farveløs
Tæthed 0.8790g/mL
Kogepunkt 85,0 °C til 90,0 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4390 til 1,4410 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.879
Formel vægt 277.39
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.