Få mere at vide
(+)-Di-tert-butyl L-Tartrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Di-tert-butyl L-Tartrate |
| CAS | 117384-45-9 |
| Molekylær formel | C12H22O6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O6/c1-11(2,3)17-9(15)7(13)8(14)10(16)18-12(4,5)6/h7-8,13-14H,1-6H3/t7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | ditert-butyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioat |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.3 |
| Formel vægt | 262.1416 |