Få mere at vide
(+)-Di-tert-butyl L-tartrat, 99%
Artikelnummer. 15452238
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452238 250 mg 250mg
15462238 500 mg 500mg
15442238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55860.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 117384-45-9 | C12H22O6 | 262,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117384-45-9
Molekylær formel C12H22O6
Molekylvægt (g/mol) 262.30
MDL nummer MFCD00192000
InChI nøgle ITWOKJQQGHCDBL-UHFFFAOYNA-N
Synonym +-di-tert-butyl l-tartrate, di-tert-butyl l-+-tartrate, 2r,3r-di-tert-butyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-t-butyl l-tartrate, r,r-di-tert-butyl-tartrat, di-tert-butyll-+-tartrate, l-tartaric acid di-tert-butyl ester, l-+-tartaric acid di-tert-butyl ester, 1,4-di-tert-butyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 9943166
IUPAC navn ditert-butyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(O)C(O)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Di-tert-butyl L-tartrate
Smeltepunkt 90 °C til 92 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.143 g/mL
Flammepunkt 109 °C (228 °F)
Mængde 250 mg
Beilstein 5026723
Formel vægt 262.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof