Få mere at vide
Di-tert-butyliminodicarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349176
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349176 25 g 25g
11329176 1 g 1g
11339176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20325.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51779-32-9 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Di-tert-butyl-iminodicarboxylat kan anvendes til fremstilling af trans-diamino-2-buten og cis-1,4-diamino-2-buten; di-tert-butyl-N-3-butenyliminodicarboxylat; N,N-di-tert-butyl[(2-fluor-4-nitro)benzylamino]dicarboxylat& C1-C20 og C21-C40 fragmenter af tetrafibricin. Modificeret Gabriel Reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-tert-butyl-iminodicarboxylat kan anvendes til fremstilling af trans-diamino-2-buten og cis-1,4-diamino-2-buten; di-tert-butyl-N-3-butenyliminodicarboxylat; N,N-di-tert-butyl[(2-fluor-4-nitro)benzylamino]dicarboxylat& C1-C20 og C21-C40 fragmenter af tetrafibricin. Modificeret Gabriel Reagens.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51779-32-9
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD00043309
InChI nøgle XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl iminodicarboxylate, di-t-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl imidodicarbonate, n-boc-tert-butylcarbamate, tert-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl iminodicarbonate, di-tert-butyl-iminodicarboxylate, iminodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, tert-butyl n-tert-butoxy carbonyl carbamate, di tert-butyl imidodicarbonate
PubChem CID 279800
IUPAC navn tert-butyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Smeltepunkt 114°C to 119°C
Beilstein 1911172
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 25 g
Formel vægt 217.27
Følsomhed Light sensitive
Procent renhed 98%