Få mere at vide
Di-tert-butyl iminodicarboxylate, 97%
Artikelnummer. 11915601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11915601 100 g Glasflaske 100g
10364122 5 g Glasflaske 5g
10232722 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11915601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369661000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51779-32-9 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51779-32-9
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD00043309
InChI nøgle XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl iminodicarboxylate, di-t-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl imidodicarbonate, n-boc-tert-butylcarbamate, tert-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl iminodicarbonate, di-tert-butyl-iminodicarboxylate, iminodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, tert-butyl n-tert-butoxy carbonyl carbamate, di tert-butyl imidodicarbonate
PubChem CID 279800
IUPAC navn tert-butyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Smeltepunkt 114.0°C to 117.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3COCO]2NH
Fieser 01,210; 01,782; 02,303; 04,369; 05,500; 06,447; 07,277; 08,384; 09,352; 10,300; 11,393; 12,371; 13,9; 15,248; 16,268
Mængde 100 g
Formel vægt 217.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.