Få mere at vide
Di-tert-butylhydrazodicarboxylat, 98+%
Artikelnummer. 11319973
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319973 5 g 5g
11329973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00280.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16466-61-8 | C10H20N2O4 | 232,28 g/mol
Di-tert-butylhydrazodicarboxylat anvendes som startreagens under firetrins syntesen af aminobicyclopyrazolonhydrochloridet. Det blev brugt som reagens under Pd-katalyserede amineringsreaktioner af halogenpyridinsubstrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-tert-butylhydrazodicarboxylat, bruges som startreagens under 4-trins syntesen af aminobicyclopyrazolonhydrochloridet. Det blev brugt som reagens under Pd-katalyserede amineringsreaktioner af halogenpyridinsubstrater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16466-61-8
Molekylær formel C10H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD00015000
InChI nøgle TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
PubChem CID 85431
IUPAC navn tert-butyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Smeltepunkt 123°C to 126°C
Mængde 5 g
Beilstein 1794023
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 232.28
Procent renhed ≥98%