missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Di-tert-butyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-tert-butyl Ether |
| CAS | 6163-66-2 |
| Molekylær formel | C8H18O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propane |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vægt | 130.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?