Få mere at vide
Di-tert-butyldisulfid, TRC
Artikelnummer. 30379675
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30379675 10 g
1 options
Artikelnummer. 30379675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49374510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl disulfide
CAS 110-06-5
Molekylær formel C8 H18 S2
Mængde 10 g
Synonym Disulfide, bis(1,1-dimethylethyl), tert-Butyl disulfide (6CI,8CI), Bis(1,1-dimethylethyl) disulfide, 2,2,5,5-Tetramethyl-3,4-dithiahexane, 2-(tert-Butyldisulfanyl)-2-methylpropane, Bis(tert-butyl)disulfide, Di-tert-butyl disulfide, NSC 677434, t-Butyl disulfide
InChI formel InChI=1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
SMIL CC(C)(C)SSC(C)(C)C
IUPAC navn 2-(tert-butyldisulfanyl)-2-methyl-propan
Molekylvægt (g/mol) 178.36
Formel vægt 178.085