Få mere at vide
Di-tert-butyl Disulfide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 110-06-5 |
| Smeltepunkt | -5°C |
| Tæthed | 0.93 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00008838 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Di-tert-butyl disulfide, tert-Butyl disulfide, Di-tert-butyl disulfide |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.36 |
| Grad | Research |