missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Di-(tert-Butyl-dimethylsilyl) Curcumin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-(tert-Butyl-dimethylsilyl) Curcumin |
| CAS | 1134639-23-8 |
| Molekylær formel | C33H48O6Si2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (1E,4Z,6E)-1,7-Bis[4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3-methoxyphenyl]-5-hydroxy-1,4,6-heptatrien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C33H48O6Si2/c1-32(2,3)40(9,10)38-28-19-15-24(21-30(28)36-7)13-17-26(34)23-27(35)18-14-25-16-20-29(31(22-25)37-8)39-41(11,12)33(4,5)6/h13-23,34H,1-12H3/b17-13+,18-14+,26-23- |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=C(C=C(C=C1)/C=C/C(=C/C(=O)/C=C/C2=CC(=C(C=C2)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC)/O)OC |
| IUPAC navn | (1E,4Z,6E)-1,7-bis[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-3-methoxyphenyl]-5-hydroxyhepta-1,4,6-trien-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 596.9 |
| Formel vægt | 596.2989 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?