Få mere at vide
Di-tert-butyl Dicarbonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15870331
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15870331 25 mL
15816570 100 mL
15826570 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15870331 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8182820025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24424-99-5
Tekniske data
Smeltepunkt 20°C to 24°C
Tæthed 1.02 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 56°C to 57°C/0.7 hPa
MDL nummer MFCD00008805
Mængde 25 mL
Synonym Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl dicarbonate
Molekylvægt (g/mol) 218.25