Få mere at vide
Di-tert-butyl dicarbonate, 97+%
Artikelnummer. 11421950
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421950 100 g 100g
11411950 25 g 25g
11477726 25 g 25g
11487726 100 g 100g
11431950 500 g 500g
11497726 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11421950 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14708.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.50 DKK
    846.65 DKK / 100g
    Spare 198.85 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 24424-99-5 | C10H18O5 | 218.249 g/mol
Reagens til introduktion af Boc-beskyttelsesgruppen.Di-tert-butyldicarbonat er et reagens, der anvendes til introduktion af BOC beskyttende gruppe. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin ved at reagere med 2-piperidon. Det tjener som en beskyttende gruppe, der anvendes i fastfase peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til introduktion af Boc-beskyttelsesgruppen.Di-tert-butyldicarbonat er et reagens, der anvendes til introduktion af BOC beskyttende gruppe. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin ved at reagere med 2-piperidon. Det tjener som en beskyttende gruppe, der anvendes i fastfase peptidsyntese.
Opløselighed
Blandbar med decalin, toluen, carbontetrachlorid, tetrahydrofuran, dioxan, alkoholer, acetone, acetonitril og dimethylformamid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24424-99-5
Molekylær formel C10H18O5
Molekylvægt (g/mol) 218.249
MDL nummer MFCD00008805
InChI nøgle DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
IUPAC navn tert-butyl-(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylcarbonat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl Dicarbonate
Smeltepunkt 21°C to 24°C
Tæthed 0.950
Kogepunkt 56°C to 57°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 37°C (99°F)
Analyseprocentområde ≥97%
Brydningsindeks 1.409
Mængde 100 g
FN nummer 2930
Beilstein 1911173
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with decalin,toluene,carbon tetrachloride,tetrahydrofuran,dioxane,alcohols,acetone,acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Formel vægt 218.25
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-tert-butyl dicarb