Få mere at vide
Di-tert-butyl dicarbonate, 97+%
Artikelnummer. 11411950
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11411950
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14708.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 24424-99-5 | C10H18O5 | 218.249 g/mol
Reagens til introduktion af Boc-beskyttelsesgruppen.Di-tert-butyldicarbonat er et reagens, der anvendes til introduktion af BOC beskyttende gruppe. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin ved at reagere med 2-piperidon. Det tjener som en beskyttende gruppe, der anvendes i fastfase peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til introduktion af Boc-beskyttelsesgruppen.Di-tert-butyldicarbonat er et reagens, der anvendes til introduktion af BOC beskyttende gruppe. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin ved at reagere med 2-piperidon. Det tjener som en beskyttende gruppe, der anvendes i fastfase peptidsyntese.
Opløselighed
Blandbar med decalin, toluen, carbontetrachlorid, tetrahydrofuran, dioxan, alkoholer, acetone, acetonitril og dimethylformamid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24424-99-5
Molekylær formel C10H18O5
Molekylvægt (g/mol) 218.249
MDL nummer MFCD00008805
InChI nøgle DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
IUPAC navn tert-butyl-(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylcarbonat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl dicarbonate
Smeltepunkt 21°C to 24°C
Tæthed 0.95
Kogepunkt 56°C to 57°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 37°C (99°F)
Analyseprocentområde ≥97%
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.409
Mængde 25 g
FN nummer UN2930
Beilstein 1911173
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with decalin,toluene,carbon tetrachloride,tetrahydrofuran,dioxane,alcohols,acetone,acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Formel vægt 218.25
Procent renhed ≥97%