Få mere at vide
Di-tert-butyl dicarbonate, 97+%
Beskrivelse
Reagens til introduktion af Boc-beskyttelsesgruppen.Di-tert-butyldicarbonat er et reagens, der anvendes til introduktion af BOC beskyttende gruppe. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin ved at reagere med 2-piperidon. Det tjener som en beskyttende gruppe, der anvendes i fastfase peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til introduktion af Boc-beskyttelsesgruppen.Di-tert-butyldicarbonat er et reagens, der anvendes til introduktion af BOC beskyttende gruppe. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin ved at reagere med 2-piperidon. Det tjener som en beskyttende gruppe, der anvendes i fastfase peptidsyntese.
Opløselighed
Blandbar med decalin, toluen, carbontetrachlorid, tetrahydrofuran, dioxan, alkoholer, acetone, acetonitril og dimethylformamid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-tert-butyl dicarbonate |
| Smeltepunkt | 21°C to 24°C |
| Tæthed | 0.95 |
| Kogepunkt | 56°C to 57°C (0.5 mmHg) |
| Flammepunkt | 37°C (99°F) |
| Analyseprocentområde | ≥97% |
| Lugt | Mild |
| Brydningsindeks | 1.409 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2930 |
| Vis mere |