Få mere at vide
Di-tert-butyl Azodicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-tert-butyl Azodicarboxylate |
| CAS | 870-50-8 |
| Molekylær formel | C10H18N2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Azodicarboxylic Acid Di-tert-butyl Ester, Bis(1,1-dimethylethyl)azodicarboxylate, DBAD, Di-tert-butyl Azodicarboxylate, Di-tert-butyl Azodiformate, Di-tert-butyl Diazodicarboxylate, NSC 109889 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+ |
| SMIL | O=C(/N=N/C(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | di-tert-butyl (E)-diazene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vægt | 230.13 |