Få mere at vide
Di-tert-butyl azodicarboxylate, 98%
Artikelnummer. 11309983
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309983 5 g 5g
11319983 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00294.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870-50-8 | C10H18N2O4 | 230.264 g/mol
Di-tert-butylazodicarboxylat er et reagens, der anvendes til fremstilling af acylhydrazindicarboxylater. Det bruges også til elektrofil aminering af beta-keto-estere katalyseret af en aksial chiral guanidin. Det tjener som en precursor i en enantioselektiv syntese af 3,6-dihyropyridaziner ved anvendelse af organokatalysatorer såsom L-prolin eller (S)-2-pyrrolidinyltetrazol. Det bruges også i den asymmetriske Friedel-Crafts-aminering gennem en chiral organokatalysator. Ydermere fungerer det som en reaktant til fremstilling af hexapeptidnøglefragmenter gennem stereoselektive selenocyklisering/oxidative deselenyleringsreaktioner. Ud over dette anvendes det som udgangsmateriale i syntesen af pyrroloisoquinolin-template gennem stereoselektiv N-acyliminium-medieret ringslutning og enolataminering til fremstilling af peptidomimetiske forbindelser og Barbier-type propargyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-tert-butylazodicarboxylat er et reagens, der anvendes til fremstilling af acylhydrazindicarboxylater. Det bruges også til elektrofil aminering af beta-keto-estere katalyseret af en aksial chiral guanidin. Det tjener som en precursor i en enantioselektiv syntese af 3,6-dihyropyridaziner ved anvendelse af organokatalysatorer såsom L-prolin eller (S)-2-pyrrolidinyltetrazol. Det bruges også i den asymmetriske Friedel-Crafts-aminering gennem en chiral organokatalysator. Ydermere fungerer det som en reaktant til fremstilling af hexapeptidnøglefragmenter gennem stereoselektive selenocyklisering/oxidative deselenyleringsreaktioner. Ud over dette anvendes det som udgangsmateriale i syntesen af pyrroloisoquinolin-template gennem stereoselektiv N-acyliminium-medieret ringslutning og enolataminering til fremstilling af peptidomimetiske forbindelser og Barbier-type propargyleringsreaktioner.
Opløselighed Opløselig
i de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-50-8
Molekylær formel C10H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 230.264
MDL nummer MFCD00015001
InChI nøgle QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
Synonym di-tert-butyl azodicarboxylate, di-tert-butylazodicarboxylate, di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate, azodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, di-tert-butyl azodicarboxylate dbad, pubchem17548, n-tert-butoxycarbonyl imino tert-butoxy formamide, tert-butyl tert-butyl oxycarbonyl diazenyl formate, n-tert-butoxy carbonyl imino tert-butoxy formamide, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 6034084
IUPAC navn tert-butyl (NE)-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylimino]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl azodicarboxylate
Smeltepunkt 89°C to 92°C
Mængde 5 g
Beilstein 1911434
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 230.27
Procent renhed 98%