Få mere at vide
Di-tert-butyl azodicarboxylate, 97%
Artikelnummer. 10029171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10029171 5 g Glasflaske 5g
10519613 25 g Glasflaske 25g
15790859 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10029171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366920050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870-50-8 | C10H18N2O4 | 230.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX Bond Formation (Halogen), Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-50-8
Molekylær formel C10H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 230.26
InChI nøgle QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
Synonym di-tert-butyl azodicarboxylate, di-tert-butylazodicarboxylate, di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate, azodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, di-tert-butyl azodicarboxylate dbad, pubchem17548, n-tert-butoxycarbonyl imino tert-butoxy formamide, tert-butyl tert-butyl oxycarbonyl diazenyl formate, n-tert-butoxy carbonyl imino tert-butoxy formamide, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 6034084
IUPAC navn tert-butyl (NE)-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylimino]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-tert-butyl azodicarboxylate
Smeltepunkt 90.0°C to 92.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CO2NNCO2C(CH3)3
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane and other chlorinated,solvents
Formel vægt 230.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl azodicarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.