Få mere at vide
Di-tert-butyl 2-(Hydroxymethyl) Piperazine-1,4-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-tert-butyl 2-(Hydroxymethyl) Piperazine-1,4-dicarboxylate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28N2O5/c1-14(2,3)21-12(19)16-7-8-17(11(9-16)10-18)13(20)22-15(4,5)6/h11,18H,7-10H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 316.1998 |