Få mere at vide
Di-t-butyl N,N-Diisopropylphosphoramidit, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-t-butyl N,N-Diisopropylphosphoramidite |
| CAS | 137348-86-8 |
| Molekylær formel | C14 H32 N O2 P |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Phosphoramidous acid, N,N-bis(1-methylethyl)-, bis(1,1-dimethylethyl) ester, Phosphoramidous acid, bis(1-methylethyl)-, bis(1,1-dimethylethyl) ester (9CI), Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite, N,N-Diisopropyl-di-tert-butylphosphoramidite |
| InChI formel | InChI=1S/C14H32NO2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-13(5,6)7)17-14(8,9)10/h11-12H,1-10H3 |
| SMIL | CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | N-[bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]fosfanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.38 |
| Formel vægt | 277.2171 |