Få mere at vide
Di-t-butyl N,N-Diethylphosphoramidite (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-t-butyl N,N-Diethylphosphoramidite |
| CAS | 117924-33-1 |
| Molekylær formel | C12 H28 N O2 P |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H28NO2P/c1-9-13(10-2)16(14-11(3,4)5)15-12(6,7)8/h9-10H2,1-8H3 |
| SMIL | CCN(CC)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | N-[bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phosphanyl]-N-ethylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.33 |
| Formel vægt | 249.1858 |