Få mere at vide
di-Sodium Tetraborate, Supelco™
Artikelnummer. 15897440
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15897440 25 g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Artikelnummer. 15897440 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1063090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Anhydrous 99.99 Suprapur™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-Sodium Tetraborate
Smeltepunkt 742°C
CAS 1330-43-4
Mængde 25 g
MDL nummer MFCD00081185
Synonym di-Sodium tetraborate, Borax, di-Sodium tetraborate
Molekylvægt (g/mol) 201.22
Grad Research
Tæthed 2.37 g/cm3 at 20°C