Få mere at vide
di-Sodium Tetraborate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-Sodium Tetraborate |
| Smeltepunkt | 742°C |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00081185 |
| Synonym | di-Sodium tetraborate, Borax, di-Sodium tetraborate |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.22 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.37 g/cm3 at 20°C |