Få mere at vide
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10294540 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10294540 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10020430 250 g Plast pulver krukke -
10477650 500 g Plast pulver krukke 500g
10192540 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10294540 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/7040/60
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Molekylær formel B4Na2O7·10H2O
MDL nummer 149193
Spécification
Smeltepunkt 75 °C
Farve Hvid
pH 9
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 1 kg
Formel vægt 381,36 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Conseils de prudence
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.