Tekniske data
| Kogepunkt | 320 °C (1013 hPa) |
| Smeltepunkt | 75 °C |
| CAS | 1303-96-4 |
| pH | 9.0 til 9.6 |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 103,0 % |
| Molekylær formel | B4H20Na2O17 |
| MDL nummer | MFCD00149193 |
| Synonym | Sodium tetraborate decahydrate , Borax tetra |
| InChI nøgle | OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- di-Sodium tetraborate decahydrate
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate