Få mere at vide
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11458852 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11458852
Brand: Fisher Chemical S/7000/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
Molekylær formel B4Na2O7·10H2O
MDL nummer 149193
Tekniske data
Smeltepunkt 75°C
Farve White
pH 9
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 381.36g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.