Få mere at vide
di-Sodium Tartrate Dihydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-Sodium Tartrate Dihydrate |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00150035 |
| Synonym | di-Sodium tartrate dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.08 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.82 g/cm3 |