Få mere at vide
di-Sodium Succinate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-Sodium Succinate |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Mængde | 500 g |
| MDL nummer | MFCD00002790 |
| Synonym | di-Sodium succinate, Succinic acid disodium salt, di-Sodium succinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.05 |
| Grad | Ungraded |