Få mere at vide
di-Sodium Succinate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15880501
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15880501 500 g
15870501 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15880501 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8186010500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Anhydrous for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-90-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-Sodium Succinate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 500 g
MDL nummer MFCD00002790
Synonym di-Sodium succinate, Succinic acid disodium salt, di-Sodium succinate
Molekylvægt (g/mol) 162.05
Grad Ungraded