Få mere at vide
di-Sodium Succinate Hexahydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15830781
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15830781 500 g
15820781 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15830781 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8201510500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6106-21-4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-Sodium Succinate Hexahydrate
Smeltepunkt 120°C (Elimination of water of crystallisation)
Mængde 500 g
MDL nummer MFCD00149117
Synonym di-Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt, di-Sodium succinate hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 270.14
Grad Ungraded