Få mere at vide
di-Sodium Oxalate, Supelco™
Beskrivelse
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation. In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website. Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-Sodium Oxalate |
| Smeltepunkt | 250°C to 270°C (Decomposition) |
| CAS | 62-76-0 |
| Mængde | 60 g |
| MDL nummer | MFCD00012465 |
| Synonym | di-Sodium oxalate, Oxalic acid sodium salt, di-Sodium oxalate |
| Molekylvægt (g/mol) | 134 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.27 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?