Få mere at vide
di-Sodium Oxalate, Supelco™
Artikelnummer. 15857490
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15857490 1 kg
15844860 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15857490 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1065571000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-76-0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-Sodium Oxalate
Smeltepunkt 250°C to 270°C (decomposition)
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00012465
Synonym di-Sodium oxalate, Oxalic acid sodium salt, di-Sodium oxalate
Molekylvægt (g/mol) 134
Grad Research
Tæthed 2.27 g/cm3 at 20°C