Få mere at vide
di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 32238353
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
32238353 25 kg
1 options
Artikelnummer. 32238353 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1065759025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate
Smeltepunkt 48°C (Elimination of water of crystallisation)
CAS 7782-85-6
Mængde 25 kg
Tæthed 1.68 g/mL at 25°C (lit.)
Molekylær formel Na2HPO4 · 7H2O
Synonym Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
Molekylvægt (g/mol) 268.07
Grad Not Available