missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate |
| CAS | 10039-32-4 |
| Mængde | 25 kg |
| Tæthed | 1.52 g/cm³ at 20°C |
| Molekylær formel | Na2HPO4 · 12H2O |
| Synonym | Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.14 |
| Grad | Not Available |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?