Få mere at vide
di-Sodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate, Supelco™
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Di-Sodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | Na2HPO4 · 12H2O |
| MDL nummer | MFCD00149181 |
| Synonym | Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.14 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.52 g/cm3 at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dinatriumhydrogenfosfat dodecahydrat til analyse EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?